Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
3
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, rat, mouse
species reactivity (predicted by homology)
porcine (based on 100% sequence homology), sheep (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CYP2J2(1573)
General description
Cytochrom P450 2J2 (EC 1.14.14.1; UniProt P51589; znany również jako epoksygenaza kwasu arachidonowego, CYPIIJ2, polipeptyd 2 podrodziny IIJ cytochromu P450, monooksygenaza związana z flawoproteinami, monooksygenaza mikrosomalna) jest kodowany przez gen CYP2J2 (znany również jako CPJ2) (Gene ID 1573) u człowieka. Białka cytochromów P450 (CYP) są przede wszystkim oksydazami związanymi z błoną, zlokalizowanymi w wewnętrznej błonie mitochondriów lub w retikulum endoplazmatycznym, gdzie działają jako enzymy końcowe w łańcuchach transferu elektronów. Oprócz przetwarzania endogennych substratów, CYP działają również w celu metabolizowania egzogennych leków i potencjalnie toksycznych chemikaliów. Ludzka nadrodzina CYP składa się z 57 genów i ponad 59 pseudogenów podzielonych na 18 rodzin i 43 podrodziny. Podrodzina enzymów CYP2J jest odpowiedzialna za epoksydację endogennego kwasu arachidonowego (AA) do kwasów epoksyeikozatrienoinowych (EET) i kwasu 20-hydroksyeikozatetraenowego (20-HETE).
Zaobserwowano ~50 kDa.
Immunogen
Epitop: Wewnętrzny (C-końcowa połowa).
Liniowy peptyd odpowiadający wewnętrznej sekwencji z C-końcowej połowy ludzkiego cytochromu p450 2J2.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:8 000 z reprezentatywnej partii wykryło kardiomiocyty z nadekspresją ludzkiego CYP2J2 w utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie skrawkach tkanki serca transgenicznych myszy niosących ludzki transgen CYP2J2 za promotorem αMHC, aby umożliwić specyficzną dla kardiomiocytów ekspresję ludzkiego CYP2J2 (dzięki uprzejmości dr Darryla C. Zeldina, NIEHS, NIH, Research Triangle Park, NC).
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:2000 z reprezentatywnej partii wykryło rekombinowane białka CYP2J (2J2, 2J3, 2J5, 2J8, 2J9, 2J12, 2J13), ale nie CYP2C (2C44, 2C50, 2C54) (dzięki uprzejmości dr Darryla C. Zeldina, NIEHS, NIH, Research Triangle Park, NC).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła nadekspresję ludzkiego CYP2J2 w pierwotnych komórkach śródbłonka płuc (ECs) od transgenicznych myszy niosących ludzki transgen CYP2J2 w dół promotora mysiego Tie2, aby umożliwić śródbłonkową ekspresję ludzkiego CYP2J2 (Deng, Y., et al. (2011). FASEB J. 25(2):703-713).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła pasmo 51 kDa CYP2J w mysich komórkach raka wątrobowokomórkowego MIH-2 (HCC), ale nie w mysich komórkach raka okrężnicy C26 i MC38 lub mysich komórkach raka jelita cienkiego T3 (Homma, S., et al. (2009). Clin. Exp. Immunol. 156(2):344-352).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła różne wzorce pasmowania CYP2J między prenatalnymi i postnatalnymi próbkami mikrosomalnymi ludzkiej wątroby od osób w wieku od 1,1 EGA (szacowany wiek ciążowy) do 17 lat (Gaedigk, A. i in. (2006). J. Pharmacol. Exp. Ther. 319(2): 523-532).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła nadekspresję ludzkiego CYP2J2 w tkankach serca transgenicznych myszy niosących ludzki transgen CYP2J2 za promotorem αMHC, aby umożliwić ekspresję transgenu specyficzną dla kardiomiocytów (Seubert, J., et al. (2004). Circ. Res. 95(5):506-514).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła obniżony poziom CYP2J w preparatach mikrosomów płucnych od szczurów z zapaleniem płuc w porównaniu ze szczurami kontrolnymi (Yaghi, A., et al. (2003). Am. J. Physiol. Lung Cell Mol. Physiol. 285(5): L1099-L1105).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła rekombinowane ludzkie (2J2), szczurze (2J3 i 2J4) i mysie (2J5, 2J6, 2J8, 2J9) białka CYP2J (Yaghi, A., et al. (2003). Am. J. Physiol. Lung Cell Mol. Physiol. 285(5): L1099-L1105).
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła nadekspresję ludzkiego CYP2J2 w utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie skrawkach tkanki serca od transgenicznych myszy niosących ludzki transgen CYP2J2 za promotorem αMHC, aby umożliwić specyficzną dla kardiomiocytów ekspresję transgenu (Seubert, J., et al. (2004). Circ. Res. 95(5):506-514).
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:2000 z reprezentatywnej partii wykryło rekombinowane białka CYP2J (2J2, 2J3, 2J5, 2J8, 2J9, 2J12, 2J13), ale nie CYP2C (2C44, 2C50, 2C54) (dzięki uprzejmości dr Darryla C. Zeldina, NIEHS, NIH, Research Triangle Park, NC).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła nadekspresję ludzkiego CYP2J2 w pierwotnych komórkach śródbłonka płuc (ECs) od transgenicznych myszy niosących ludzki transgen CYP2J2 w dół promotora mysiego Tie2, aby umożliwić śródbłonkową ekspresję ludzkiego CYP2J2 (Deng, Y., et al. (2011). FASEB J. 25(2):703-713).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła pasmo 51 kDa CYP2J w mysich komórkach raka wątrobowokomórkowego MIH-2 (HCC), ale nie w mysich komórkach raka okrężnicy C26 i MC38 lub mysich komórkach raka jelita cienkiego T3 (Homma, S., et al. (2009). Clin. Exp. Immunol. 156(2):344-352).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła różne wzorce pasmowania CYP2J między prenatalnymi i postnatalnymi próbkami mikrosomalnymi ludzkiej wątroby od osób w wieku od 1,1 EGA (szacowany wiek ciążowy) do 17 lat (Gaedigk, A. i in. (2006). J. Pharmacol. Exp. Ther. 319(2): 523-532).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła nadekspresję ludzkiego CYP2J2 w tkankach serca transgenicznych myszy niosących ludzki transgen CYP2J2 za promotorem αMHC, aby umożliwić ekspresję transgenu specyficzną dla kardiomiocytów (Seubert, J., et al. (2004). Circ. Res. 95(5):506-514).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła obniżony poziom CYP2J w preparatach mikrosomów płucnych od szczurów z zapaleniem płuc w porównaniu ze szczurami kontrolnymi (Yaghi, A., et al. (2003). Am. J. Physiol. Lung Cell Mol. Physiol. 285(5): L1099-L1105).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła rekombinowane ludzkie (2J2), szczurze (2J3 i 2J4) i mysie (2J5, 2J6, 2J8, 2J9) białka CYP2J (Yaghi, A., et al. (2003). Am. J. Physiol. Lung Cell Mol. Physiol. 285(5): L1099-L1105).
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła nadekspresję ludzkiego CYP2J2 w utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie skrawkach tkanki serca od transgenicznych myszy niosących ludzki transgen CYP2J2 za promotorem αMHC, aby umożliwić specyficzną dla kardiomiocytów ekspresję transgenu (Seubert, J., et al. (2004). Circ. Res. 95(5):506-514).
Anti-Cytochrome p450 2J Family Antibody to przeciwciało przeciwko rodzinie cytochromów p450 2J do stosowania w Western Blotting, Immunohochemii (parafinowej).
i immunohistochemii (parafina).
i immunohistochemii (parafina).
Research Category
Signaling
Signaling
Research Sub Category
Enzymes & Biochemistry
Enzymes & Biochemistry
Biochem/physiol Actions
Ta poliklonalna surowica odpornościowa jest również znana jako Anti-CYP2J2pep3. Reaguje krzyżowo ze wszystkimi znanymi podrodzinami P-450 CYP2J, ale nie z podrodzinami P-450 innymi niż CYP2J (Yaghi, A., et al. (2003). Am. J. Physiol. Lung Cell Mol. Physiol. 285(5): L1099-L1105).
Physical form
Królicza surowica poliklonalna z 0,05% azydkiem sodu.
Unpurified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in rat liver tissue lysate.
Western Blotting Analysis: An 1:5,000 dilution of this antibody detected cytochrome p450 2J protein in 10 µg of rat liver tissue lysate.
Western Blotting Analysis: An 1:5,000 dilution of this antibody detected cytochrome p450 2J protein in 10 µg of rat liver tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?