ABS1593
Przeciwciało anty-sFRP-1
from rabbit
Synonim(y):
Secreted frizzled-related protein 1, FRP-1, SARP-2, Secreted apoptosis-related protein 2, sFRP-1
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
immunohistochemistry: suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SFRP1(6422)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Analiza neutralizująca: Reprezentatywna partia, w połączeniu z rekombinowanym Wtn5a i przeciwciałem anty-DKK1, zwiększała migrację i tworzenie mammosfery EpCAM-dodatnich (EPC+) ludzkich komórek nabłonka sutka (MEC) (Scheel, C., et al. (2011). Cell. 145(6):926 940).
Analiza neutralizująca: Reprezentatywna partia zwiększyła tworzenie TRACP+ zmutowanych i mononukleowanych komórek ze współhodowanych mysich komórek śledzionowych i pierwotnych komórek osteoblastycznych po stymulacji PGE2 i 1,25 (OH)2D3 (Häusler, K.D., et al. (2004). J. Bone Miner. Res. 19(11):1873-1881).
Uwaga: Wykrywanie endogennego sFRP-1 w lizatach całych komórek lub próbkach tkanek jest trudne bez etapu wzbogacania przed immunoblottingiem (np. przez immunoprecypitację lub chromatografię powinowactwa heparyny).
Signaling
Jakość
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected in 10 ng of mammalian expressed, secreted human sFRP-1.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2