ABN466
Anti-NANOS2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Nanos homolog 2, NOS-2, NANOS2
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
rat, human
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NANOS2(339345)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunofluorescence Analysis: 20 µg/mL from a representative lot detected NANOS2 in human testis cells.
Jakość
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected NANOS2 in 15 µg of rat brain tissue.
Opis wartości docelowych
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2