ABN368
Anti-Spastin Antibody
serum, from rabbit
Synonim(y):
Spastin, Spastic paraplegia 4 protein
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
serum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
metody
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SPAST(6683)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Spastin in 10 µg of L6 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1