Merck
PCSP12H48
Millicell® 12-dołkowe wiszące wkładki do hodowli komórkowych
pore size 3.0 μm, clear PET membrane, diam. 12 mm, Tissue Culture (TC)-treated surface, γ-irradiated
Synonim(y):
wkładki przepuszczalne, wkładki do hodowli tkankowych, komora Boydena, wkładka z przezroczystej membrany
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41122107
Material:
clear PET membrane, polystyrene housing
Pore size:
3.0 μm
Sterility:
γ-irradiated
Binding type:
Tissue Culture (TC)-treated surface
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
material
clear PET membrane, polystyrene housing
sterility
γ-irradiated
feature
0.6x106 pores/cm2
packaging
pack of 48 ea (individually blister packaged)
manufacturer/tradename
Millicell®
parameter
max. temp. at 37 °C
H
15.5 mm
diam.
12 mm
insert maximum volume
0.8 mL
insert working volume
0.4 mL
size
12 wells
surface area
1.1 cm2
color
clear membrane, transparent membrane
pore size
3.0 μm
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
General description
Wkładki do hodowli komórkowych Millicell® z membraną z politereftalanu etylenu (PET) są idealne do wzrostu i różnicowania różnych typów komórek. Ta indywidualnie sterylnie zapakowana wkładka ma optycznie przezroczystą membranę o wielkości porów 3,0 μm i pasuje do większości 12-dołkowych płytek do hodowli tkankowych.
Application
Angiogeneza
Chemotaksja
Warstwy odżywcze
Detekcja fluorescencyjna / Immunohistochemia
Mikroskopia z kontrastem fazowym
Features and Benefits
Optycznie przezroczysta membrana PET poddana obróbce TC
Niska gęstość porów (0,6 mln porów/cm2)
Kompatybilna z większością płytek 12-dołkowych
Krawędź pomocnicza zapobiegająca przebiciu membrany lub uszkodzeniu komórek
Łatwy dostęp do strony podstawno-bocznej między kołnierzami
Legal Information
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)