Kluczowe dokumenty
ABN278
Sigma-Aldrich
Anti-Prospero homeobox protein 1/PROX1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Prospero homeobox protein 1, Homeobox prospero-like protein PROX1, PROX-1
Wybierz wielkość
100 μL
1950,00 zł
1950,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 maja 2025Szczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1128
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1950,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
1950,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 maja 2025Szczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1128
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
mouse, rat
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
bovine (based on 100% sequence homology), fish (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology)
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Prox1(19130)
Opis ogólny
PROX1 (Prospero homeobox protein 1), the homolog of Drosophila Prospero, is a homeobox-containing transcription factor that binds and functions as a co-receptor of liver receptor homolog 1 (LRH1/NR5A2). It is a specific marker for lymphatic endothelial cells, as well as hepatoblasts and hepatocytes. Human Prox1 shares 97% amino acid sequence identity with mouse and rat Prox1.
Immunogen
KLH-conjugated linear peptide corresponding to the C-terminus of human Prospero homeobox protein 1/PROX1.
Zastosowanie
Immunohistochemistry Analysis: A 1:2,000 dilution from a representative lot detected Prospero homeobox protein 1/PROX1 in mouse E16 embryo thalamus tissues (Prof. Samual Pleasure, University of California, San Francisco.).
Alexa Fluor is a registered trademark of Life Technologies, Inc.
This Anti-Prospero homeobox protein 1/PROX1 Antibody is validated for use in western blotting & IHC for the detection of Prospero homeobox protein 1/PROX1.
Jakość
Evaluated by Western Blotting in HEK293 nuclear extract.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Prospero homeobox protein 1/PROX1 in 10 µg of HEK293 nuclear extract.
Opis wartości docelowych
~95 kDa observed. Uniprot describes a molecular weight at 83 kDa However, this protein may be observed between 80-110 kDa due to sumoylation and/or alternative start sites (Pan, M. R., et al. (2009). J Cell Sci. 122(Pt18):3358-3361.; Azuma, K., et al. (2011). Genes Cells. 16(11):1063-1070.).
Powiązanie
Replaces: AB5475
Informacje prawne
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Charlotte M Ermine et al.
Journal of neuroscience research, 99(12), 3222-3237 (2021-10-16)
Animal modeling has played an important role in our understanding of the pathobiology of stroke. The vast majority of this research has focused on the acute phase following severe forms of stroke that result in clear behavioral deficits. Human stroke
Charlotte M Ermine et al.
Hippocampus, 28(5), 327-337 (2018-02-13)
Key pathological features of Parkinson's Disease (PD) include the progressive degeneration of midbrain dopaminergic (DA) neurons and hindbrain noradrenergic (NA) neurons. The loss of DA neurons has been extensively studied and is the main cause of motor dysfunction. Importantly, however
Hidenori Ito et al.
Hippocampus, 29(7), 569-578 (2018-11-06)
The hippocampus is generally considered as a brain center for learning and memory. We have recently established an electroporation-mediated gene transfer method to investigate the development of neonatal dentate granule cells in vivo. Using this new technique, we introduced knockdown
In-Young Choi et al.
Frontiers in molecular neuroscience, 15, 917598-917598 (2022-07-26)
Anxiety disorder is one of the most common comorbidities in temporal lobe epilepsy (TLE), but its neurobiological mechanisms remain unclear. Here we identified a novel target, interleukin-17A (IL-17A), which can contribute to TLE-associated anxiety. Epileptic seizures were induced in 6-week-old
Lu M Yang et al.
PLoS genetics, 15(7), e1008254-e1008254 (2019-07-06)
The mouse organ of Corti, housed inside the cochlea, contains hair cells and supporting cells that transduce sound into electrical signals. These cells develop in two main steps: progenitor specification followed by differentiation. Fibroblast Growth Factor (FGF) signaling is important