ABN194
Przeciwciało anty-EVI-5
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Ecotropic viral integration site 5 protein homolog, EVI-5
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
mouse, rat
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
human (immunogen homology)
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EVI5(7813)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Signaling Neuroscience
Jakość
Immunohistochemistry Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected EVI-5 in mouse and rat brain tissues.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Tkanki mózgowe myszy i szczurów
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1