Merck
ABE441
Przeciwciało przeciw dimetylowemu histonowi H4 (Arg3), asymetryczne
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Histone H4
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Przeciwciało przeciw dimetylowemu histonowi H4 (Arg3), asymetryczne, from rabbit, purified by affinity chromatography
biological source
rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
dimethylation (Arg3)
Gene Information
human ... HIST2H4B(554313)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
ABE328SAB5700108SAB5700174
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
human, rat, mouse
technique(s)
dot blot: suitable, western blot: suitable, immunocytochemistry: suitable
technique(s)
dot blot: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ChIP: 1:20-1:100, immunofluorescence: 1:50-1:200, immunohistochemistry: 1:50-1:200, western blot: 1:200-1:2000
technique(s)
ChIP: 1:20-1:100, immunofluorescence: 1:50-1:200, immunohistochemistry: 1:50-1:200, immunoprecipitation (IP): 1:50-1:200, western blot: 1:500-1:2000
Application
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło dimetyl Histone H4 (Arg3), Asymmetric w komórkach HeLa.
Analiza Dot Blot (specyficzność): Rozcieńczenie 1:10 000 z reprezentatywnej partii wykryło dimetyl Histone H4 (Arg3), Asymmetric w Absurance Histone H3 Antibody Specificity Array (nr kat. 16-667) i Absurance Histone H2A, H2B, H4 Antibody Specificity Array (nr kat. 16-665).
DyLight jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Thermo Fisher Scientific.
Przeciwciało anty-dimethyl Histone H4 (Arg3), Asymmetric jest zatwierdzone do stosowania w western blotting, ICC i dot blot do wykrywania dimethyl Histone H4 (Arg3).
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Histones
General description
Histony są wysoce konserwatywnymi białkami, które służą jako rusztowanie strukturalne dla organizacji jądrowego DNA w chromatynę. Histony mają koniec aminowy, domenę globularną i koniec karboksylowy. Cztery podstawowe histony, H2A, H2B, H3 i H4 łączą się w oktamer (po 2 cząsteczki każdego z nich). Następnie 146 par zasad DNA jest owijanych w sposób niezależny od sekwencji wokół oktameru, tworząc podstawową podjednostkę chromatyny, nukleosom. Histon H4 jest jednym z 5 głównych białek histonowych zaangażowanych w strukturę chromatyny w komórkach eukariotycznych. Wyposażony w główną domenę globularną i długi ogon N-końcowy H4 jest zaangażowany w strukturę nukleosomów struktury "koralików na sznurku".
~13 kDa obserwowane
Immunogen
Epitop: N-terminus
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający N-końcowi ludzkiego histonu H4, asymetrycznie dimetylowany w Arg3.
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in untreated and CARM1 treated recombinant Histone H4.
Western Blotting Analysis: A 1:50,000 dilution of this antibody detected dimethyl Histone H4 (Arg3), Asymmetric in 0.5 µg of CARM1 treated recombinant Histone H4.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Cancer is a complex disease manifestation. At its core, it remains a disease of abnormal cellular proliferation and inappropriate gene expression. In the early days, carcinogenesis was viewed simply as resulting from a collection of genetic mutations that altered the gene expression of key oncogenic genes or tumor suppressor genes leading to uncontrolled growth and disease (Virani, S et al 2012). Today, however, research is showing that carcinogenesis results from the successive accumulation of heritable genetic and epigenetic changes. Moreover, the success in how we predict, treat and overcome cancer will likely involve not only understanding the consequences of direct genetic changes that can cause cancer, but also how the epigenetic and environmental changes cause cancer (Johnson C et al 2015; Waldmann T et al 2013). Epigenetics is the study of heritable gene expression as it relates to changes in DNA structure that are not tied to changes in DNA sequence but, instead, are tied to how the nucleic acid material is read or processed via the myriad of protein-protein, protein-nucleic acid, and nucleic acid-nucleic acid interactions that ultimately manifest themselves into a specific expression phenotype (Ngai SC et al 2012, Johnson C et al 2015). This review will discuss some of the principal aspects of epigenetic research and how they relate to our current understanding of carcinogenesis. Because epigenetics affects phenotype and changes in epigenetics are thought to be key to environmental adaptability and thus may in fact be reversed or manipulated, understanding the integration of experimental and epidemiologic science surrounding cancer and its many manifestations should lead to more effective cancer prognostics as well as treatments (Virani S et al 2012).