Merck
ABE328
Przeciwciało przeciwko dimetylowi histonu H3 (Arg2)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Histone H3.1, Histone H3/a, Histone H3/b, histone H3/c, Histone H3/d, Histone H3/f, Histone H3/h, Histone H3/i, Histone H3/j, Histone H3/k, Histone H3/l
Wybierz wielkość
200 μL
1980,00 zł
1980,00 zł
Przewidywany termin wysyłki29 grudnia 2025Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Przeciwciało przeciwko dimetylowi histonu H3 (Arg2), from rabbit, purified by affinity chromatography
biological source
rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
dot blot: suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
dimethylation (Arg2)
Quality Level
Gene Information
human ... HIST1H3F(8968)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
ABE411ABE1304ABE460
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
serum
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
rat, human
species reactivity
human
Gene Information
human ... HIST1H3F(8968)
Gene Information
human ... HIST1H3F(8968)
Gene Information
human ... HIST1H3F(8968)
Gene Information
human ... HIST1H3F(8968)
technique(s)
dot blot: suitable, western blot: suitable
technique(s)
dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
dot blot: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
ChIP: suitable, dot blot: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
Application
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:620 tego przeciwciała wykryło dimetyl histonu H3 (Arg2) w rekombinowanym białku dimetyl histonu H3 (Arg2) traktowanym CARM1, ale wykazało utratę sygnału w nietraktowanym rekombinowanym białku dimetyl histonu H3 (Arg2). (Uwaga: CARM1 jest metylotransferazą, która powoduje metylację histonu H3).
Analiza Dot Blot (specyficzność): Rozcieńczenie 1:620 z reprezentatywnej partii wykryło peptydy dimetylowe histonu H3 (Arg2), ale nie niezmetylowany histon H3 (Arg2) lub inne peptydy odpowiadające zmodyfikowanym histonom.
Absurance jest znakiem towarowym EMD Millipore, Inc.
Wykrywaj histon H3 za pomocą tego króliczego przeciwciała poliklonalnego, przeciwciała przeciw dimetylowi histonu H3 (Arg2) zatwierdzonego do stosowania w western blottingu i dot blot.
Biochem/physiol Actions
Oczekiwana jest szeroka reaktywność gatunkowa.
To przeciwciało rozpoznaje N-koniec histonu H3 dimetylowanego w Arg2.
General description
Histony są wysoce konserwatywnymi białkami, które służą jako rusztowanie strukturalne dla organizacji jądrowego DNA w chromatynę. Histony są modyfikowane potranslacyjnie przez działanie enzymów zarówno w jądrze, jak i cytoplazmie. Najczęściej badanymi modyfikacjami są acetylacja, fosforylacja, metylacja i ubikwitynacja. Modyfikacje te mogą zmieniać lokalną architekturę chromatyny lub rekrutować czynniki trans, które rozpoznają określone modyfikacje histonów (hipoteza "kodu histonowego"). Modyfikacje występują głównie na N-końcowych i C-końcowych ogonach, które rozciągają się poza cząsteczkę rdzenia nukleosomu. Metylacja histonu H3 Arg2 jest powszechną modyfikacją wyciszającą, która hamuje trimetylację histonu H3 Lys4.
Zaobserwowano ~17 kDa. W niektórych lizatach komórkowych można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający N-końcowi ludzkiego histonu H3 dimetylowanego w Arg2.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HeLa acid extract.
Western Blotting Analysis: A 1:620 dilution from a representative lot detected dimethyl Histone H3 (Arg2) in 10 µg of HeLa acid extract.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c