Merck
07-1538
Przeciwciało anty-JMD4 (NT)
from rabbit
Synonim(y):
JMJD, białko zawierające domenę Jumonji 4, białko zawierające domenę Jumonji 4
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, ICC, WB
Citations:
5
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... JMJD4(65094)
General description
Kowalencyjna modyfikacja histonów odgrywa kluczową rolę w regulacji struktury chromatyny i transkrypcji. Zidentyfikowano rodzinę nowych enzymów demetylacji histonów zawierających domenę JmjC (JHDM), które usuwają specyficzne znaczniki metylowe z histonów. Demetylacja histonów przez białka JHDM wymaga kofaktorów Fe(II) i alfa-ketoglutaranu. Zaobserwowano wpływ aktywności demetylazy histonów na rozwój nowotworów, zmniejszenie proliferacji komórek i zależną od hormonów aktywację transkrypcji.
JMJD4 jest czynnikiem transkrypcyjnym, który jest domniemaną demetylazą histonów. Wykazuje wysoką ekspresję w tkankach limfoidalnych (śledziona) i hemopoetycznych (szpik kostny)
~53 kDa
Immunogen
Epitop: N-terminus
Immunogenem był syntetyczny peptyd sprzężony z KLH odpowiadający N-końcowemu regionowi ludzkiego JMJD4.
Application
ELISA:
To przeciwciało zostało zgłoszone przez zewnętrzne laboratorium jako odpowiednie do testu ELISA.
Immunocytochemia:
Komórki HeLa i NIH/3T3 inkubowane z anty-JJD4 (N-terminus) wybarwiały się pozytywnie na jądrach.
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Białka modyfikujące histony
Biologia chromatyny
Użyj przeciwciała anty-JMJD4 (N-końcowego) (królicze przeciwciało poliklonalne) zwalidowanego w WB, ICC, ELISA w celu wykrycia JMJD4 (N-końcowego) znanego również jako białko 4 zawierające domenę Jumonji.
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje N-końcowy region ludzkiego JMJD4.
Physical form
Chromatografia białka G
Format: Oczyszczony
Oczyszczone przeciwciało poliklonalne dostarczane w PBS z 0,09% (W/V) azydkiem sodu. To przeciwciało jest oczyszczane przez kolumnę z białkiem G, eluowane buforami o wysokim i niskim pH i natychmiast neutralizowane, a następnie dializowane w PBS.
Preparation Note
Przechowywać przez 6 miesięcy w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania. W przypadku długotrwałego przechowywania, przechowywać w temperaturze -20ºC. Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem korka odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Kontrola
Lizat A431
Western Blot Analysis:
1:250 dilution of this antibody detected JMJD4 on 10 µg of A431 lysate
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c