Kluczowe dokumenty
AB9208
Sigma-Aldrich
Anti-DARPP-32 Antibody, phosphoThr75
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human, mouse
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PPP1R1B(84152)
Specyficzność
DARPP-32, phosphoThr75.
Immunogen
Epitope: phosphoThr75
Synthetic peptide from human/mouse DARPP-32, phosphoThr75.
Zastosowanie
Detect DARPP-32 using this Anti-DARPP-32 Antibody, phosphoThr75 validated for use in WB.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Reward & Addiction
Signaling Neuroscience
Western blot: 1:1,000. The antibody recognizes the ~34 kD DARPP-32 protein phosphorylated at Thr75 protein in rat caudate lysate prepared from caudate slices that had been incubated in the absence and presence of okadaic acid. The labeling by the antibody to DARPP-32 Thr75 is markedly increased by the okadaic acid treatment.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Postać fizyczna
Affinity purified immunoglobulin. Liquid in 10 mM HEPES, pH 7.5, 150 mM NaCl, 100 μg per mL BSA with 50% glycerol.
Przechowywanie i stabilność
Maintain at -20°C to -80°C in undiluted aliquots for up to 6 months after date of receipt. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2