AB5972
Anti-Dishevelled-2 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
DVL2, DSH Homolog 2
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin (Partially purified)
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human, mouse
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
moc wejściowa
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DVL2(1856)
mouse ... Dvl2(13543)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Stem Cell Research
Hematopoietic Stem Cells
Neural Stem Cells
Immunohistochemistry: 1:1,000 using the avidin-biotin system.
Dilute antibody in 50 mM PBS, pH 7.4 containing 1.5% sodium chloride and 1% normal animal serum (same species as the host of the secondary antibody).
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
SK-N-SH (human neuroblastoma) whole cell lysates, NIH 3T3 whole cell lysate, BT-20 (human mammary gland) cell lysate, FP (mouse embryonal carcinoma
testicular teratoma) cell lysate
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2