The desiccator does not have a heating function.
Z553220
Scienceware® Secador® desiccator cabinet
model 4.0, vertical profile, clear
Synonim(y):
Bell Jar, Eksykator, Szafa osuszająca
Wybierz wielkość
5620,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
5620,00 zł
Polecane produkty
Materiały
polycarbonate
Właściwości
Can be stacked two high.
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
model 4.0
Bel-Art F42074-1000
wys. × szer. × śr.
20.4 in. × 13.4 in. × 16.3 in.
otwór drzwiczek wys. × szer.
41.7 cm × 22.5 cm
kolor
clear
Opis ogólny
Dostępne w małych i dużych modelach, w orientacji poziomej lub pionowej, te unikalnie zaprojektowane jednostki są dostępne w wersji całkowicie przezroczystej, przezroczystej z niebieskimi zaślepkami i bursztynowej. Mały model, który można układać jeden na drugim, jest idealny do maksymalizacji przestrzeni magazynowej na minimalnej powierzchni.
Szafki są formowane z poliwęglanu odpornego na plamy, pęknięcia i działanie chemikaliów oraz mają wbudowaną ochronę, która blokuje 99% światła UV. Środki osuszające można umieścić pod dolną półką lub na dowolnej półce. Higrometr w drzwiach pozwala na łatwe monitorowanie wilgotności względnej. Uchwyty do przenoszenia ułatwiają przenoszenie.
Bursztynowe szafki ograniczają przenikanie światła widzialnego o ponad 50% i blokują 99% promieniowania UV.
- Posiada dwie perforowane półki, które można wyjmować
- Drzwi mają dwa zatrzaski u góry i pętle na zamek lub plombę zabezpieczającą.
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
-
I am currently considering the desiccator model Z553220-1EA for use in standards applications. To ensure compatibility with my requirements, could you please confirm whether this model includes a heating function?