Kluczowe dokumenty
AB3831-I
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-fosfo Cofilin-1 (Ser3)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Cofilin-1, Ser3-phosphorylated, 18 kDa phosphoprotein, Ser3-phosphorylated, Cofilin, non-muscle isoform, Ser3-phosphorylated
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
bovine (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
metody
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer3)
informacje o genach
human ... CFL1(1072)
Opis ogólny
Cofilin-1 (UniProt P23528; znany również jako fosfoproteina 18 kDa, izoforma niemięśniowa Cofilin, p18) jest kodowany przez gen CFL1 (znany również jako CFL) (identyfikator genu 1072) u człowieka. Cofilin-1 (cofilina niemięśniowa), cofilin-2 (cofilina mięśniowa) i czynnik depolimeryzacji aktyny (ADF) odgrywają istotną rolę w regulacji dynamiki i reorganizacji włókien aktyny poprzez stymulowanie zerwania i depolimeryzacji włókien aktyny. Trzej członkowie rodziny kofilin mają od 70% do 81% identyczności sekwencji, wykazują podobne funkcje biologiczne i wykazują różne, ale nakładające się wzorce ekspresji. Kofiliny i ADF wiążą monomery i filamenty aktyny (G-aktynę i F-aktynę) oraz zwiększają liczbę monomerów aktyny i fragmentów filamentów, ułatwiając obrót filamentów i bieżnikowanie w kluczowych miejscach migrujących komórek. Kofiliny i ADF są inaktywowane przez fosforylację na Ser3 przez kinazy LIM (LIMK) i kinazy białkowe jąder (TESK) i są reaktywowane przez defosforylację przez rodzinę fosfataz białkowych Slingshot (SSH) i chronofinę. Brak Cfl1 skutkuje śmiertelnością embrionalną myszy w wieku E11.5 12.5 z powodu nieprawidłowego zamknięcia cewy nerwowej i wadliwej migracji komórek grzebienia nerwowego, podczas gdy myszy z niedoborem Adf są zdolne do życia z normalnym wyglądem mózgu, ale cierpią na wady rogówki, które powodują ślepotę u dorosłych myszy.
Specyficzność
Wykrywaniu pasma docelowego przez to przeciwciało poliklonalne zapobiegało wstępne blokowanie immunogennym fosfopeptydem, ale nie odpowiadającym mu niefosfopeptydem.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający N-końcowej sekwencji ludzkiej kofiliny-1 z fosforylowanym Ser3.
Zastosowanie
Ten króliczy poliklonalny anty-fosforylator Cofilin-1 (Ser3), nr kat. Nr AB3831-I został zatwierdzony do stosowania w teście inhibicji peptydowej i Western Blotting w celu wykrycia fosforylacji Cofilin-1 Ser3.
Test inhibicji peptydowej: Wykrywanie pasma docelowego w 10 µg lizatu komórek HeLa zostało uniemożliwione przez wstępne zablokowanie reprezentatywnej partii immunogennym fosfopeptydem, ale nie odpowiadającym mu niefosfopeptydem.
Research Category
Cell Structure
Jakość
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:200 dilution of this antibody detected Ser3-phosphorylatd cofilin-1 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~19 kDa. Obliczono 18,39/18,37/184,3/18,39/18,40 kDa (bydło/człowiek/mysz/szczur) (usunięto Met1). W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Postać fizyczna
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1