AB3269P
Anti-Adiponectin Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
Acrp30, AdipoQ, apM1, GBP28
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ADIPOQ(9370)
Specyficzność
SPECIES REACTIVITIES:
There is weak reactivity with rat. Reactivity with other species has not been confirmed.
Immunogen
Zastosowanie
Metabolism
Lipid Metabolism & Weight Regulation
ELISA, direct and indirect: 1:5,000-1:10,000.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Powiązanie
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2