Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
western blot: suitable
GenBank accession no.
Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| antibody form serum | antibody form affinity isolated antibody | antibody form - | antibody form affinity purified immunoglobulin |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| biological source rabbit | biological source guinea pig | biological source rabbit | biological source rabbit |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in wet ice | shipped in dry ice |
| Gene Information mouse ... Clock(12753) | Gene Information mouse ... Clock(12753) | Gene Information human ... CLOCK(9575) | Gene Information human ... CLOCK(9575) |
General description
Application
L6 lysate was resolved by electrophoresis, transferred to PVDF membrane and probed with anti-CLOCK (1:500 dilution of this lot).
Proteins were visualized using a Donkey anti-rabbit secondary antibody conjugated to HRP and a chemiluminescence detection system.
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
L6 Cell Lysate.
Other Notes
Legal Information
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| AB2203 | 04053252278365 |