Przejdź do
AB5416P
Przeciwciało anty-Clock
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
KAT13D
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 μg
Przewidywany termin wysyłki27 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2120,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, WB
Citations:
-
2120,00 zł
Przewidywany termin wysyłki27 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CLOCK(9575)
Immunogen
Peptyd o długości 18 aminokwasów mapujący w dół regionu bogatego w serynę mysiego Clock (Antoch i wsp. 1997; King i wsp. 1997).
Application
Przeciwciało Anti-Clock wykrywa poziom Clock i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w testach ELISA i WB.
Western blot: 1-10 μg/mL przy użyciu ECL.
ELISA: 1:10 000-1:100 000 przy użyciu 50-100ng peptydu kontrolnego na studzienkę.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Circadian Rhythm & Sleep
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje mysi Clock. Immunogen nie wykazuje znaczącej homologii sekwencji z dPER lub innymi znanymi białkami.
REAKTYWNOŚĆ GATUNKOWA: Sekwencja immunogenu jest w 92% konserwowana u myszy i w 90% u ludzi. Reaktywność z innymi gatunkami nie została potwierdzona.
Physical form
Immunoglobulina oczyszczona metodą powinowactwa. Płyn w PBS i 0,1% BSA.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy od daty otrzymania. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Podczas transportu niewielkie ilości przeciwciał mogą czasami zostać uwięzione w uszczelnieniu fiolki z produktem. W przypadku przeciwciał o objętości 200 μl lub mniejszej zalecamy delikatne uderzenie fiolką o twardą powierzchnię lub krótkie odwirowanie fiolki w wirówce stołowej w celu usunięcia płynu z korka pojemnika.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA027565SAB5701638AB2203
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
-
antibody form
serum
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ChIP: 1—10 μg (per reaction), immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL, immunohistochemistry: 1:200-1:500
technique(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200, western blot: 1:500-1:2000
technique(s)
western blot: suitable
species reactivity
mouse
species reactivity
human
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
mouse, human, rat
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało anty-Clock
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
AB5416P04053252330254