Kluczowe dokumenty
AB15302-I
Sigma-Aldrich
Anti-ProSAP2
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
SH3 and multiple ankyrin repeat domains protein 3, Shank3, Proline-rich synapse-associated protein 2, SPANK-2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Powiązane kategorie
Opis ogólny
SH3 and multiple ankyrin repeat domains protein 3 (UniProt: Q9JLU4; znane również jako Shank3, Proline-rich synapse-associated protein 2, ProSAP2, SPANK-2) jest kodowane przez gen Shank3 (znany również jako Prosap2) (Gene ID: 59312) u szczura. ProSAP2 należy do rodziny białek SHANK, która ulega szerokiej ekspresji w mózgu. Służy jako główne białko rusztowania gęstości postsynaptycznej (PSD), które oddziałuje z wieloma białkami i kompleksami w celu koordynowania tworzenia, dojrzewania i konserwacji kręgosłupa dendrytycznego i synapsy. Stwierdzono, że łączy receptory błony postsynaptycznej, w tym receptory glutaminianowe typu NMDA i metabotropowe, poprzez kompleksy odpowiednio z GKAP / PSD-95 i HOMER oraz cytoszkieletem opartym na aktynie. ProSAP2 odgrywa rolę w strukturalnej i funkcjonalnej organizacji kręgosłupa dendrytycznego i połączenia synaptycznego poprzez interakcję z kompleksem Arp2/3 i WAVE1, a także promowanie klastrów F-aktyny. Może być wymagany na wczesnym etapie tworzenia synapsy i być hamowany przez IGF-1 w celu promowania dojrzewania synapsy. ProSAP2 oddziałuje z powtórzeniami ankyryny poprzez swój region N-końcowy (aa 1-75). Jego domena wiążąca SH3 jest zlokalizowana w aminokwasach 1411-1417.
Specyficzność
To królicze przeciwciało poliklonalne wykrywa bogate w prolinę białko związane z synapsą 2 (ProSAP2) w komórkach szczurów, ludzi i myszy. Celuje w epitop w obrębie 16 aminokwasów od N-końcowej połowy.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 16 aminokwasom z wewnętrznego regionu szczurzego bogatego w prolinę białka związanego z synapsą 2 (ProSAP2). Sekwencja immunogenu jest zachowana we wszystkich trzech izoformach.
Zastosowanie
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:250-1,000 z reprezentatywnej partii wykryło ProSAP2 w ludzkim móżdżku, mysiej korze mózgowej, szczurzej korze mózgowej, szczurzym móżdżku i skrawkach tkanki szczurzego rdzenia kręgowego.
Anti-ProSAP2, nr kat. Nr AB15302-I, jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym skierowanym przeciwko białku SH3 i wielu domenom powtórzeń ankyryny 3 i zostało przetestowane do stosowania w immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Jakość
Evaluated by Western Blotting in rat brain microsomal preparation.
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected ProSAP2 in 10 µg of rat brain microsomal preparation.
Opis wartości docelowych
~193 kDa obserwowane; 185,51 kDa i 186,38 kDa obliczone odpowiednio dla izoform 1 i 2. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany