Merck
4.80910
Ethanol 20%
EMPROVE® EXPERT
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41103206
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
EMPROVE® EXPERT
Quality Segment
density
0.9704 g/cm3 at 20 °C
format
mixture
storage temp.
2-30°C
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
480910100004027269197315
480910995004027269197322
480910902504054839588341
480910918004027269197339
480910618004027269283407
480910995804054839480676
480910901004027269213923