Kluczowe dokumenty
AB10537
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Sox4
serum, from rabbit
Synonim(y):
SRY (sex determining region Y)-box 4, ecotropic viral integration site 16, SRY-related HMG-box gene 4, SRY-box containing gene 4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
serum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
metody
immunohistochemistry: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SOX4(6659)
Opis ogólny
Sox4 to białkowy czynnik transkrypcyjny należący do rodziny czynników transkrypcyjnych składającej się z ponad 14 członków i 7 różnych podgrup. Członkowie rodziny Sox charakteryzują się domenami wiążącymi DNA wykazującymi silne podobieństwo do domen HMG box.
Białka należące do rodziny Sox są zaangażowane w różne fazy rozwoju embrionalnego, w tym w rozwój neuronów, hemopoezę, rozwój soczewki, chondrogenezę i determinację płci, a także los komórek. Sox4 jest częścią podgrupy C białek Sox i jest zaangażowany w rozwój komórek B i grzbietu wsierdzia. Podczas rozwoju embrionalnego ekspresję Sox4 zaobserwowano w kilku tkankach, w tym w płucach, gonadach, sercu embrionalnym, mezonephros, OUN, grasicy, zawiązkach zębów oraz komórkach T i pre-B. Sox4 zaobserwowano również w dojrzałych tkankach, zwłaszcza w trzustce, sercu, płucach, CHS, grasicy i gonadach. Ostatnie badania powiązały nadekspresję Sox4 z rozwojem różnych typów guzów i nowotworów, wskazując na potencjał Sox4 jako markera terapeutycznego.
Poprzednio przypisany identyfikator białka Q5SW95 został połączony z Q06831. Pełne informacje można znaleźć w bazie danych UniProt.
Specyficzność
To przeciwciało rozpoznaje Sox4.
Immunogen
Rekombinowane białko znakowane GST odpowiadające mysiemu Sox4.
Zastosowanie
Użyj przeciwciała anty-Sox4 (królicze przeciwciało poliklonalne) zatwierdzonego w IHC do wykrywania Sox4 znanego również jako SRY (region determinujący płeć Y) -box 4, ekotropowe wirusowe miejsce integracji 16.
Western Blotting: Stosując rozcieńczenie 1:1000 reprezentatywnej partii tego przeciwciała i lizatu ludzkiej trzustki, zaobserwowano słabe pasmo przy ~48 kDa z silniejszym niescharakteryzowanym pasmem obserwowanym przy ~38 kDa.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Transcription Factors
Jakość
Evaluated by Immunohistochemistry in mouse embryo pancreas tissue.
Immunohistochemistry Analysis: 1:300 dilution of this antibody detected Sox4 in mouse embryo pancreas tissue.
Opis wartości docelowych
Obliczony MW ~45 kDa
Postać fizyczna
Królicza surowica poliklonalna zawierająca 0,05% azydku sodu.
Unpurified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Komentarz do analizy
Kontrola
Tkanka trzustki zarodka myszy
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sungbo Shim et al.
Nature, 486(7401), 74-79 (2012-06-09)
The co-emergence of a six-layered cerebral neocortex and its corticospinal output system is one of the evolutionary hallmarks of mammals. However, the genetic programs that underlie their development and evolution remain poorly understood. Here we identify a conserved non-exonic element
Suppression of preadipocyte determination by SOX4 limits white adipocyte hyperplasia in obesity.
He, et al.
iScience, 26, 106289-106289 (2023)