Kluczowe dokumenty
AABG02500
Millipore
MCE Membrane Filter, 0.8 μm Pore Size
MF-Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic, black, gridded
Synonim(y):
Gridded mixed cellulose esters (MCE) membrane filter discs, MF-Millipore Membrane Filter, 0.8 µm pore size, gridded
Wybierz wielkość
100 FILTERS
768,00 zł
768,00 zł
Przewidywany termin wysyłki03 marca 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 FILTERS
768,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
768,00 zł
Przewidywany termin wysyłki03 marca 2025Szczegóły
Materiały
black filter
gridded
mixed cellulose esters (MCE) membrane
Poziom jakości
opis
25 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, black, gridded, 100 discs
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
MF-Millipore
Millipore
Parametry
16 L/min-cm2 air flow rate
190 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
śr. filtra
25 mm
grubość
150 μm
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
4%
kolor
black
Matryca
MF-Millipore
wielkość porów
0.8 μm pore size
82 % porosity
punkt pęcherzykowania
≥1.0 bar, air with water at 23 °C
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
MF-Millipore membrane filters comprise cellulose acetate and cellulose nitrate. It is widely used in analytical and research applications.
Zastosowanie
  • Fluorescent assays
  • Particle monitoring
  • Air monitoring
  • Microplastics
Cechy i korzyści
  • Applicable for biological and environmental samples.
  • Available in variable pore sizes, black or white color.
  • Autoclavable and compatible with ethylene oxide and gamma irradiation
Informacje prawne
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tatsuya Ueno et al.
Neurobiology of disease, 64, 142-149 (2014-01-09)
Levodopa-induced dyskinesia (LID) is a major complication of long-term dopamine replacement therapy for Parkinson's disease, and becomes increasingly problematic in the advanced stage of the disease. Although the cause of LID still remains unclear, there is accumulating evidence from animal
Tomofumi Oga et al.
Frontiers in neural circuits, 10, 74-74 (2016-10-07)
Neurons in the mammalian primary visual cortex (V1) are systematically arranged across the cortical surface according to the location of their receptive fields (RFs), forming a visuotopic (or retinotopic) map. Within this map, the foveal visual field is represented by
Tomofumi Oga et al.
Frontiers in neuroscience, 11, 118-118 (2017-03-30)
Pyramidal cells in the primate cerebral cortex, particularly those in layer III, exhibit regional variation in both the time course and magnitude of postnatal growth and pruning of dendrites and spines. Less is known about the development of pyramidal cell