Kluczowe dokumenty
964204
Supelco
Wyświetlacz i urządzenie alarmowe dla czujnika poziomu w butelce
Synonim(y):
Czujnik poziomu wyświetlacza
About This Item
Kod UNSPSC:
41122409
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Wyświetlacz jest uzupełnieniem naszych czujników poziomu butelek 9.67100.2001 i 9.67100.2002. Jest wyposażony w 4 diody dla 4 punktów alarmowych, np. 4 różnych czujników butelek. Jeśli limit poziomu zostanie osiągnięty, diody zaczną migać, a sygnał akustyczny będzie wyraźnie słyszalny. Po naciśnięciu przycisku resetowania można potwierdzić sygnały. Zalecamy montaż w dobrze widocznym miejscu w miejscu pracy.