Kluczowe dokumenty
96100500
Millipore
Kolumna laboratoryjna Vantage L VL 11 x 500
Vantage L Laboratory Column VL 11 x 500
Synonim(y):
Vantage L Laboratory Column VL 11 x 500
Wybierz wielkość
96100500
3158,00 zł
3158,00 zł
Przewidywany termin wysyłki15 kwietnia 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
96100500
3158,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
23151816
eCl@ss:
32011301
3158,00 zł
Przewidywany termin wysyłki15 kwietnia 2025Szczegóły
Poziom jakości
linia produktu
Vantage
Parametry
operating temperature at 2-40 °C
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
7 bar max. pressure (100 psid)
metody
protein purification: suitable
Długość
500 mm
obszar
1 cm2 , cross-sectional
wypełnienie wys.
250-500 mm
objętość złoża
25-50 mL
Średnica
11.5-11.6 mm
Informacje prawne
VANTAGE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany