Kluczowe dokumenty
8800-OP
Millipore
TBE Buffer
OmniPur® Grade, 5X Liquid Concentrate
About This Item
Kod UNSPSC:
41105319
Poziom jakości
Formularz
liquid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
kolor
clear colorless
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Each liter of concentrate makes 5L of 1X TBE. Molecular biology grade.
Specifications:
Conductivity 20%/H2O @ 25°C: 1065 µmho max
DNase: None detected
pH (20%, water): at 25°C: 8.2-8.4
pH of solution at 25°C: report
Protease: None detected
RNase: None detected
Titration Total in 5X Tris + Boric acid + EDTA: 0.875-0.965 M
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)