Przejdź do
8.52333
(S)-N-Fmoc-alfa-4-n-pentenyloalanina
Novabiochem®
Synonim(y):
(S)-N-Fmoc-alpha-4-n-pentenylalanine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2810,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H25NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
379.45
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
2810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
Novabiochem®
form
solid
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
alkene
storage temp.
15-25°C
SMILES string
N([C@](CCCC=C)(C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C23H25NO4/c1-3-4-9-14-23(2,21(25)26)24-22(27)28-15-20-18-12-7-5-10-16(18)17-11-6-8-13-19(17)20/h3,5-8,10-13,20H,1,4,9,14-15H2,2H3,(H,24,27)(H,25,26)/t23-/m0/s1
InChI key
MRJFPZWLOJOINV-QHCPKHFHSA-N
General description
Blok konstrukcyjny do wprowadzania peptydów α-n-pentenylo-alaninowych przez Fmoc SPPS.
Analysis Note
Kolor (wizualny): biały do lekko żółtego do beżowego
Wygląd substancji (wizualny): proszek
Tożsamość (IR): przechodzi test
Oznaczenie (HPLC, powierzchnia%): ≥ 98,0 % (a/a)
Rozpuszczalność (1 mmol w 2 ml DMF): wyraźnie rozpuszczalny
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.52348F5437F6312
description
Novabiochem®
description
Novabiochem®
description
-
description
≥97%
form
solid
form
powder
form
-
form
solid
functional group
alkene
functional group
thiol
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
-
product line
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)