Przejdź do
F6312
Fmoc-(S)-2-(4-pentenyl)Ala-OH
≥97%, for peptide synthesis
Synonim(y):
(S)-N-Fmoc-α-4-n-pentenylalanine, Fmoc-(S)-2-(4-pentenyl)alanine, Fmoc-(S)-2-amino-2-methyl-hept-6-enoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2530,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8930,00 zł
6697,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H25NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
379.45
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
2530,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Fmoc-(S)-2-(4-pentenyl)Ala-OH, ≥97%
assay
≥97%
form
solid
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
<30 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
−20°C
SMILES string
N([C@](CCCC=C)(C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C23H25NO4/c1-3-4-9-14-23(2,21(25)26)24-22(27)28-15-20-18-12-7-5-10-16(18)17-11-6-8-13-19(17)20/h3,5-8,10-13,20H,1,4,9,14-15H2,2H3,(H,24,27)(H,25,26)/t23-/m0/s1
InChI key
MRJFPZWLOJOINV-QHCPKHFHSA-N
Application
Fmoc-(S)-2-(4-pentenyl)Ala-OH is a Fmoc-protected amino acid that can be used to create peptide libraries.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)