Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 97,20 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 203,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H10ClNO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
283.66
MDL number:
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.22
Form:
powder
97,20 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
product line
Novabiochem®
form
powder
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
manufacturer/tradename
Novabiochem®
mp
101-105 °C
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1c(cccc1)COC(=O)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C12H10ClNO5/c13-9-4-2-1-3-8(9)7-18-12(17)19-14-10(15)5-6-11(14)16/h1-4H,5-7H2
InChI key
LVZHXYXNMHCBKC-UHFFFAOYSA-N
General description
Odczynnik do łagodnego wprowadzania grupy zabezpieczającej Z(2-Cl)-amino.
Analysis Note
Colour (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Melting range (lower value): ≥ 98 °C
Melting range (upper value): ≤ 104 °C
Appearance of substance (visual): powder
Melting range (lower value): ≥ 98 °C
Melting range (upper value): ≤ 104 °C
Other Notes
Zastępuje: 01-63-0003
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Novabiochem® | description Novabiochem® | description (cryst) Novabiochem® | description ≥95.0% (GC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mp 101-105 °C | mp 133.0-137.0 °C | mp 70-73 °C | mp - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| form powder | form powder | form powder | form liquid |
| product line Novabiochem® | product line Novabiochem® | product line Novabiochem® | product line - |
| manufacturer/tradename Novabiochem® | manufacturer/tradename Novabiochem® | manufacturer/tradename Novabiochem® | manufacturer/tradename - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?