Dokumenty
8.40072
Sigma-Aldrich
Thioflavine T (C.I.No.49005)
≥73% sulfur basis
Synonim(y):
Thioflavine T (C.I.No.49005)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H19ClN2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
318.86
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171501
Numer indeksu EC:
219-228-9
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥73% sulfur basis
Postać
powder
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C17H19N2S.ClH/c1-12-5-10-15-16(11-12)20-17(19(15)4)13-6-8-14(9-7-13)18(2)3;/h5-11H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
JADVWWSKYZXRGX-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
for synthesis
Komentarz do analizy
Assay (of S): ≥ 73.0 %
Identity (IR): passes test
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3