Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 449,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H4N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.10
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
209-327-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
powder
449,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
form
powder
autoignition temp.
430 °C
pH
3.7 (20 °C, 0.5 g/L in H2O)
mp
270-275 °C
solubility
0.5 g/L
bulk density
650‑660 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[nH]1cnc(c1C(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C5H4N2O4/c8-4(9)2-3(5(10)11)7-1-6-2/h1H,(H,6,7)(H,8,9)(H,10,11)
InChI key
ZEVWQFWTGHFIDH-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| solubility 0.5 g/L | solubility - | solubility - | solubility 633 g/L |
| form powder | form solid | form solid | form solid |
| mp 270-275 °C | mp 156 °C (lit.) | mp 229 °C | mp 90 °C |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. 2-30°C | storage temp. 15-25°C |
| pH 3.7 (20 °C, 0.5 g/L in H2O) | pH - | pH - | pH 10.5 (20 °C, 67 g/L in H2O) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c