Przejdź do
8.18316
(2S,5SR)-(+)-2,5-dihydro-3,6-dimetoksy-2-izopropylo-5-metylopirazyna
for synthesis
Synonim(y):
(2S,5SR)-(+)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropyl- 5-methylpyrazine, Schoellkopf-Hartwig-Reagent, Bislactimether
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
550,00 zł
412,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H18N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.26
MDL number:
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352112
Form:
liquid
412,50 zł
Cena katalogowa550,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
liquid
bp
103-104 °C/21 hPa
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
Analysis Note
Assay isomers (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.001 - 1.003
Spec. rotation [α²0/D (undiluted): 60.0 - 65.0 °
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
37286496103421650
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
103-104 °C/21 hPa
bp
-
bp
-
bp
-
form
liquid
form
liquid
form
-
form
powder
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
density
1.028 g/mL at 20 °C (lit.)
density
-
density
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
818316000104022536433042