Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 148,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 411,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H11NO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.21
UNSPSC Code:
12352209
EC Index Number:
200-562-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
148,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
potency
36000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
280-282 °C
solubility
48 g/L
density
1.34 g/cm3
bulk density
550 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
S(CCC(N)C(=O)[O-])C.[H+]
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)
InChI key
FFEARJCKVFRZRR-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=2 in HCl 6 mol/l): +22.5 - +24.0 °
Identity (IR): passes test
Spec. rotation [α²0/D (c=2 in HCl 6 mol/l): +22.5 - +24.0 °
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description for synthesis | description for biochemistry | description An essential amino acid, useful as a methyl group donor. | description EMPROVE® EXPERT, USP, Ph. Eur., JP |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 500 |
| solubility 48 g/L | solubility 48 g/L | solubility water: 1 mg/mL | solubility water: 50 mg/mL |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 10-30°C | storage temp. 2-30°C |
| mp 280-282 °C | mp 280-282 °C | mp - | mp 284 °C (dec.) (lit.), 284 °C (dec.) (lit.) |
| density 1.34 g/cm3 | density 1.34 g/cm3 | density - | density - |
| bulk density 550 kg/m3 | bulk density 550 kg/m3 | bulk density - | bulk density - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-metionina
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?