Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Sprawdź dostępność w koszyku | 436,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H11NO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.21
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.25
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
description
RTECS - PD0457000
Merck USA index - 14, 5975
assay
≥98.5% (by assay)
form
crystalline solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
colorless to white
solubility
water: 1 mg/mL
cation traces
heavy metals: ≤20 ppm
storage temp.
10-30°C
SMILES string
S(CCC(N)C(=O)O)C
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)
InChI key
FFEARJCKVFRZRR-UHFFFAOYSA-N
General description
Niezbędny aminokwas, przydatny jako donor grupy metylowej.
Niezbędny aminokwas. Przydatny jako donor grupy metylowej.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form crystalline solid | form solid | form - | form powder |
| assay ≥98.5% (by assay) | assay - | assay - | assay ≥99% |
| storage temp. 10-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C |
| cation traces heavy metals: ≤20 ppm | cation traces - | cation traces - | cation traces - |
| solubility water: 1 mg/mL | solubility 48 g/L | solubility 48 g/L | solubility water: 50 mg/mL |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 500 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-metionina
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?