Przejdź do
8.14996
Kwas 2,2-bis(hydroksymetylo)propionowy
for synthesis
Synonim(y):
2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
285,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
708,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H10O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.13
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
225-306-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
powder
285,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
powder
autoignition temp.
>300 °C
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
188-191 °C
transition temp
flash point >150 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OCC(CO)(C)C(=O)O
InChI
1S/C5H10O4/c1-5(2-6,3-7)4(8)9/h6-7H,2-3H2,1H3,(H,8,9)
InChI key
PTBDIHRZYDMNKB-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.03252470627198358
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
solid
form
-
form
-
mp
188-191 °C
mp
-
mp
109-112 °C (lit.)
mp
49-51 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
autoignition temp.
>300 °C
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
transition temp
flash point >150 °C
transition temp
-
transition temp
-
transition temp
-
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3