Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 365,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C2H5C(CH2OH)2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.16
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
424-090-1
MDL number:
365,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
mp
109-112 °C (lit.)
solubility
acetone: 18 wt. % at 40 °C
SMILES string
CCC(CO)(CO)C(O)=O
InChI
1S/C6H12O4/c1-2-6(3-7,4-8)5(9)10/h7-8H,2-4H2,1H3,(H,9,10)
InChI key
JVYDLYGCSIHCMR-UHFFFAOYSA-N
Application
Monomer for making water soluble polyurethanes and polyesters.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description 98% | description ≥98% |
| assay 98% | assay ≥98% |
| solubility acetone: 18 wt. % at 40 °C | solubility - |
| mp 109-112 °C (lit.) | mp 193-195 °C (lit.) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?