Kluczowe dokumenty
8.14269
Sigma-Aldrich
Methylphenyl glyoxylate
for synthesis
Synonim(y):
Methylphenyl glyoxylate, Phenylglyoxylic acid methyl ester, Benzoyl formic acid methyl ester
Wybierz wielkość
25 ML
419,00 zł
419,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 ML
419,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H8O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Numer indeksu EC:
239-263-3
NACRES:
NA.22
419,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ciśnienie pary
<0.1 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
>500 °C
siła działania
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rat)
mp
17 °C (ECHA)
temp. przejścia
flash point >113 °C
gęstość
1.16 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
O(C)C(=O)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H8O3/c1-12-9(11)8(10)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
Klucz InChI
YLHXLHGIAMFFBU-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.159 - 1.163
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup