8.14050
Dioctan N,N-dibenzyloetylenodiaminy
for synthesis
Synonim(y):
N,N-Dibenzylethylenediamine diacetate
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
pH
5-6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
118 °C
rozpuszczalność
150 g/L
gęstość nasypowa
280 kg/m3
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C16H20N2.2C2H4O2/c1-3-7-15(8-4-1)13-17-11-12-18-14-16-9-5-2-6-10-16;2*1-2(3)4/h1-10,17-18H,11-14H2;2*1H3,(H,3,4)
Klucz InChI
MTRNNCLQPVCDLF-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Melting range (lower value): ≥ 115 °C
Melting range (upper value): ≤ 118 °C
Identity (IR): passes test
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3