Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 140,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 286,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 423,00 zł |
50 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 14 200,00 zł |
Informacje o tej pozycji
140,00 zł
Quality Segment
assay
≥99.0% (acidimetric)
form
solid
autoignition temp.
>500 °C
potency
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat), >7940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
3.8 (0.6 g/L in H2O)
bp
310 °C/1013 hPa
mp
234-238 °C (sublimed)
transition temp
flash point 150 °C
solubility
0.6 g/L
density
1.21 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N1C(=O)c2c(cccc2)C1=O
InChI
1S/C8H5NO2/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9-7/h1-4H,(H,9,10,11)
InChI key
XKJCHHZQLQNZHY-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Melting range (lower value): ≥ 233 °C
Melting range (upper value): ≤ 236 °C
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description for synthesis | description for synthesis | description for synthesis | description for synthesis |
| assay ≥99.0% (acidimetric) | assay ≥99% (acidimetric) | assay ≥99.0% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| solubility 0.6 g/L | solubility water: 5.74 g/L at 20 °C | solubility - | solubility - |
| form solid | form solid | form powder | form liquid |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C |
| bp 310 °C/1013 hPa | bp 289 °C/1013 hPa (decomposition) | bp - | bp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phthalimide
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
302.0 °F - closed cup
flash_point_c
150 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?