Przejdź do
8.14422
N-(hydroksymetylo)-ftalimid
for synthesis
Synonim(y):
N-(Hydroxymethyl)-phthalimide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
266,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H7NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.16
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
204-241-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (HPLC)
Form:
powder
266,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
form
powder
mp
140-146 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[n]1([c](c2c([c]1=O)cccc2)=O)CO
InChI
1S/C9H7NO3/c11-5-10-8(12)6-3-1-2-4-7(6)9(10)13/h1-4,11H,5H2
InChI key
MNSGOOCAMMSKGI-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 140 °C
Melting range (upper value): ≤ 146 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-(hydroksymetylo)-ftalimid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)