Przejdź do
8.06722
Chlorek niklu(II)
anhydrous for synthesis
Synonim(y):
Nickel(II) chloride, Nickel dichloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
483,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Cl2Ni
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
129.60
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-743-0
NACRES:
NA.22
Grade:
synthesis grade
Form:
powder
483,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
1.33 hPa ( 671 °C)
form
powder
potency
105 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4 (20 °C, 500 g/L in H2O)
mp
1009 °C
density
3.55 g/cm3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Ni+2].[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/2ClH.Ni/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
QMMRZOWCJAIUJA-UHFFFAOYSA-L
Application
Chlorek niklu(II) może być użyty jako katalizator:
  • Do syntezy acyklicznych i cyklicznych ditioacetali poprzez tioacetalizację aldehydów.
  • Do otrzymywania pochodnych α-aminonitrylu w jednopunktowej, trójskładnikowej reakcji sprzęgania aldehydów, amin i cyjanku trimetylosililu.
  • Hydrodefluorowanie fluoroarenów w obecności trietyloborowodorku litu.
Analysis Note
Assay (complexometric): 98.0 - 102.0 %
Loss on drying (150 °C; 3h): ≤ 1.0 %
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
106717930857802482
description
anhydrous for synthesis
description
for analysis EMSURE® ACS
description
-
description
for synthesis
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
grade
synthesis grade
grade
ACS reagent
grade
-
grade
synthesis grade
mp
1009 °C
mp
140 °C (anhydrous substance; decomposes)
mp
-
mp
823-825 °C
density
3.55 g/cm3
density
1.92 g/cm3 (anhydrous substance)
density
-
density
-
pH
4 (20 °C, 500 g/L in H2O)
pH
4.9 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorek niklu(II)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
target_organs
Lungs
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7718-54-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)