Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 311,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)5COCOOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.19
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-331-9
Beilstein/REAXYS Number:
1757862
MDL number:
Assay:
≥99.0% (T)
Form:
flakes
311,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥99.0% (T)
form
flakes
bp
82 °C/0.05 mmHg
mp
33-36 °C
functional group
carboxylic acid, ketone
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H14O3/c1-2-3-4-5-6-7(9)8(10)11/h2-6H2,1H3,(H,10,11)
InChI key
GPPUPQFYDYLTIY-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99.0% (T) | description ≥98.0% (T) | description ≥98.0% (T) | description ≥95.0% (HPLC) |
| assay ≥99.0% (T) | assay ≥98.0% (T) | assay ≥98.0% (T) | assay ≥95.0% (HPLC), ≥97.0% (T) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| bp 82 °C/0.05 mmHg | bp 88-90 °C/12 mmHg (lit.) | bp 82-83 °C/11 mmHg (lit.) | bp - |
| form flakes | form liquid | form - | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| mp 33-36 °C | mp 7-9 °C (lit.) | mp 8-10 °C | mp - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?