Dokumenty
8.01668
Sigma-Aldrich
2-Bromopropane
for synthesis
Synonim(y):
2-Bromopropane, iso-Propyl bromide, Isopropyl bromide
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.99
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Numer indeksu EC:
200-855-1
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
224 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (GC)
Postać
liquid
granice wybuchowości
4.6 % (v/v)
tw
59-60 °C/1013 hPa
mp
-89 °C
temp. przejścia
flash point 19 °C
gęstość
1.31 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C3H7Br/c1-3(2)4/h3H,1-2H3
Klucz InChI
NAMYKGVDVNBCFQ-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 99,0 Area %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1,313 - 1,316
Identity (IR): conforms
Piktogramy
FlameHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2 - Repr. 1A - STOT RE 2 Inhalation
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
66.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
19 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)