Przejdź do
8.01550
2-chloro-2-metylopropan
for synthesis
Synonim(y):
chlorek tert-butylu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
155,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
423,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H9Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
92.57
UNSPSC Code:
12352101
EC Index Number:
208-066-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
155,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
350 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
540 °C
potency
2425 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.8-10.1 % (v/v)
mp
-28 °C
transition temp
flash point -27 °C
density
0.84 g/cm3 at 20 °C
SMILES string
ClC(C)(C)C
InChI
1S/C4H9Cl/c1-4(2,3)5/h1-3H3
InChI key
NBRKLOOSMBRFMH-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.842 - 0.844
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-chloro-2-metylopropan
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
-14.8 °F - closed cup
flash_point_c
-26 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)