Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 865,00 zł |
Informacje o tej pozycji
865,00 zł
Quality Segment
assay
99.999% trace metals basis
form
powder, solid
purified by
sublimation
reaction suitability
core: aluminum
bp
315 °C (lit.)
mp
190-193 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)\C=C(\C)O[Al](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.Al/c3*1-4(6)3-5(2)7;/h3*3,6H,1-2H3;/q;;;+3/p-3/b3*4-3-;
InChI key
KILURZWTCGSYRE-LNTINUHCSA-K
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description purified by sublimation, 99.999% trace metals basis | description ≥99.9% trace metals basis | description 98% | description 97% |
| form solid, powder | form powder (), solid | form solid | form solid |
| assay 99.999% trace metals basis | assay ≥99.9% trace metals basis | assay 98% | assay 97% |
| mp 190-193 °C (lit.) | mp 190-193 °C (lit.) | mp 190-193 °C (lit.) | mp 210 °C (lit.) |
| bp 315 °C (lit.) | bp 315 °C (lit.) | bp 315 °C (lit.) | bp 340 °C (lit.) |
| reaction suitability core: aluminum | reaction suitability - | reaction suitability core: aluminum | reaction suitability core: chromium |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aluminum acetylacetonate
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
244.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
118 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?