Przejdź do
73021BC
Wkładka GDS OTV
BioControl, For use with GDS, Performance verification of the GDS Rotor-Gene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4320,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116135
NACRES:
NC.81
4320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
shelf life
1‑5 mo.
manufacturer/tradename
BioControl Systems 73021
storage condition
protect from light at room temperature
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
pathogen testing
compatibility
for use with GDS Rotor-Gene
storage temp.
room temp
General description
Wkładka GDS OTV (Optical Temperature Verification) zapewnia automatyczną weryfikację wydajności i dynamiczną kalibrację GDS Rotor-Gene. System OTV wykorzystuje właściwości chemiczne termochromowych ciekłych kryształów (TLC) jako absolutne odniesienie temperatury. Po podgrzaniu, TLC zmienia się z nieprzezroczystego w przezroczysty w bardzo precyzyjnej temperaturze. Rotor-Gene może zmierzyć ten precyzyjny punkt przejścia temperatury, a porównując zmierzony punkt przejścia termicznego w probówce ze znaną skalibrowaną wartością, oprogramowanie OTV weryfikuje, czy Rotor-Gene jest zgodny ze specyfikacją. W razie potrzeby oprogramowanie OTV pozwala użytkownikowi na automatyczną ponowną kalibrację urządzenia za pomocą jednego przycisku. Drukowalny raport po uruchomieniu dokumentuje każdy test i każdą niezbędną ponowną kalibrację.
Application
Optyczna weryfikacja temperatury
Other Notes
  • OTV Insert – good for 30 verification runs
  • Optical Filters for Rotor-Gene 3000 and Rotor-Gene Q, one each
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
73071BC79100BC73076BC
compatibility
for use with GDS Rotor-Gene
compatibility
for use with GDS Rotor-Gene
compatibility
BioControl GDS
compatibility
for use with GDS Rotor-Gene Thermocycler
storage condition
protect from light at room temperature
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
manufacturer/tradename
BioControl Systems 73021
manufacturer/tradename
Assurance GDS®, BioControl Systems 73071
manufacturer/tradename
Assurance GDS® PickPen, BioControl Systems 79100
manufacturer/tradename
BioControl Systems
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable