Kluczowe dokumenty
71318-M
Sigma-Aldrich
Komórki kompetentne NovaBlue T1 R Singles - Novagen
Escherichia coli, rod shaped
Wybierz wielkość
22 REACTIONS
2210,00 zł
2210,00 zł
Przewidywany termin wysyłki28 kwietnia 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
22 REACTIONS
2210,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41106202
NACRES:
NA.81
2210,00 zł
Przewidywany termin wysyłki28 kwietnia 2025Szczegóły
Nazwa produktu
Komórki kompetentne NovaBlue T1 R Singles - Novagen, Featuring T1 and T5 phage resistance
pochodzenie biologiczne
Escherichia coli
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Novagen®
warunki przechowywania
OK to freeze
tryb wzrostu
adherent or suspension
morfologia
rod shaped
metody
microbiological culture: suitable
transformacja komórek
transformation efficiency: >1.5×108 cfu/μg
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
Opis ogólny
Genotyp:
endA1 hsdR17 (rK12- mK12+) supE44 thi-1 recA1 gyrA96 relA1 lac tonA F′[proA+B+lacIqZΔM15::Tn10] (TetR)
Ten produkt zawiera organizmy modyfikowane genetycznie (GMO). W UE GMO są regulowane przez Dyrektywy 2001/18/WE i 2009/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz ich krajowe wdrożenie w państwach członkowskich. Przepisy te zobowiązują nas do żądania pewnych informacji o użytkowniku i zakładzie, w którym przetwarzane są GMO. Kliknij tutaj, aby uzyskać formularz deklaracji użytkownika końcowego (EUD).
Komórki kompetentne NovaBlue T1R Singles mają wszystkie te same cechy, co komórki NovaBlue Singles, z dodatkową korzyścią w postaci odporności na fagi T1 i T5.
Odporność na fagi T1 i T5
Cechy i korzyści
  • Odporność na fagi T1 i T5
  • Wytwarza wysokiej jakości plazmidowe DNA
  • Łatwy w użyciu format Singles
  • Przygotowany przy użyciu zoptymalizowanej metody chemicznej
Komponenty
•11 rxn or 22 rxnNovaBlue T1R Singles Competent Cells
•2 × 2 ml or 4 × 2 mlSOC Medium
•10 µlTest Plasmid
Ostrzeżenie
Toksyczność: Wiele wartości toksyczności, patrz MSDS (O)
Profil DNA
Genotyp: endA1 hsdR17 (rK12- mK12+) supE44 thi-1 recA1 gyrA96 relA1 lac tonA Fʹ[proA+B+lacIqZΔM15::Tn10] (TetR)
Informacje prawne
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2