69772-M
pET-24(+) DNA - Novagen
Novagen′s pET-24(+) is a transcription vector that lacks the ribosome binding site and ATG start codon present on the pET translation vectors.
Synonim(y):
cloning vector, expression vector, vector
Poziom jakości
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1