Kluczowe dokumenty
65066-M
Sigma-Aldrich
Hematoxylin Gill II
Harleco® (For Microscopy (contains ethylene glycol, Aluminum sulphate))
Synonim(y):
H&E stain
About This Item
Kod UNSPSC:
41116124
Postać
liquid
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Harleco® (For Microscopy (contains ethylene glycol, Aluminum sulphate))
mp
-0.1 °C
gęstość
1.22 g/cm3
λmaks.
545-560 nm
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
HARLECO® Double strength nuclear stain used for progressive or regressive staining in cytology and histology
Zastosowanie
HARLECO® Double strength nuclear stain used for progressive or regressive staining in cytology and histology
Prepared from dyes certified by the Biological Stain Commission (BSC)
For In-Vitro Diagnostic Use.
For Professional Use.
Same as Gill I but double the strength. May be used for progressive or regressive staining in cytology and histology.
Informacje prawne
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Kidney
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1