Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
4 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1460,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1460,00 zł
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
4 g/L
pH
2.5-3.5
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| concentration 4 g/L | concentration 4 g/L | concentration 4 g/L | concentration 6 g/L |
| form solution | form solution | form solution | form solution |
| application(s) hematology | application(s) hematology | application(s) hematology | application(s) hematology |
| IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use |
| shelf life Expiry date on the label. | shelf life Expiry date on the label. | shelf life Expiry date on the label. | shelf life Expiry date on the label. |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hematoxylin Solution, Gill No. 2
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?