Przejdź do
SRP6311
Trypsyna Trzustka
≥95% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
Beta-trypsyna, Kationowy trypsynogen, PRSS1, Proteaza serynowa 1, TRP1, TRY1, TRYP1, Trypsyna I
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352204
Form:
lyophilized
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Biological source:
human
Mol wt:
21-23 kDa
biological source
human
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
mol wt
21-23 kDa
packaging
pkg of 50 μg
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... TRYP1(5644)
General description
Trypsyna hydrolizuje peptydy, amidy i wiązania estrowe z udziałem grup karboksylowych L-argininy lub L-lizyny. Zwiększone wartości tego enzymu i/lub jego zymogenu (trypsynogenu) w surowicy stwierdzono u pacjentów z mukowiscydozą. Trypsynogen ma trzy izoformy: kationową (trypsynogen 1), anionową (trypsynogen 2, MW - 22,5 kDa) i mezotrypsynogen (trypsynogen 3, MW - 25 kDa). Dostępna trypsyna jest formą kationową.
Physical form
Liofilizowany z 2 mM HCl.
Preparation Note
W wodzie lub buforze wodnym
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)