Key Documents
6.18607
Sigma-Aldrich
Methanol
for chromatography, LiChrosolv®
Synonim(y):
Methanol, Methyl alcohol
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
32.04
Beilstein:
1098229
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12191601
klasa czystości
for chromatography
Poziom jakości
gęstość pary
1.11 (vs air)
ciśnienie pary
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
linia produktu
LiChrosolv®
temp. samozapłonu
725 °F
granice wybuchowości
36 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.329 (lit.)
tw
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
gęstość
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
Klucz InChI
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Methanolis a high-purity solvent specifically designed for chromatographicapplications. It is used as a mobile phase component in high-performance liquidchromatography (HPLC), gas chromatography (GC), and thin-layer chromatography(TLC).
Zastosowanie
Methanolcan be used as a derivatization solvent to form the methylated derivatives oftopiramate that can be analyzed using gas chromatography-mass spectrometry(GC-MS) for qualitative and quantitative determination of topiramate in serumsamples.
Informacje prawne
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A capillary GC method using nitrogen phosphorus detection for determination of topiramate in patients with epilepsy
Malakova J, et al.
Chromatographia, 66, 363-367 (2007)
Multi-walled carbon nanotubes packed cartridge for the solid-phase extraction of several phthalate esters from water samples and their determination by high performance liquid chromatography
Cai Ya-Qi, et al.},
Analytica Chimica Acta, 494(1-2), 149-156 (2003)